Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Humanes NTB-A/SLAMF6 quantifiziert humanes NTB-A/SLAMF6 in Serum, Plasma und Überstand.
Marke:  Invitrogen™ EH350RB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17104653
  • 712.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Humanes NTB-A/SLAMF6 quantifiziert humanes NTB-A/SLAMF6 in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes NTB-A/SLAMF6.
Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,05 bis 10 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
114836
<10%
HRP
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min
0,05 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
96 Tests
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
SLAMF6 (Ly-108)
4 h 45 min