Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Humanes NTB-A/SLAMF6 quantifiziert humanes NTB-A/SLAMF6 in Serum, Plasma und Überstand.
712.00 € - 5420.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich 0,05 bis 10 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,05 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17115129
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH350RBX5
5 x 96 Tests
2860.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17834130
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH350RBX10
10 x 96 Tests
5420.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17104653
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH350RB
96 Tests
712.00 €
96 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Humanes NTB-A/SLAMF6 quantifiziert humanes NTB-A/SLAMF6 in Serum, Plasma und Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes NTB-A/SLAMF6.
Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
Spezifikation
Spezifikation
0,05 bis 10 ng/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
114836
<10%
HRP
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
SLAMF6 (Ly-108)
4 h 45 min
0,05 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min