Learn More
Hydrogen peroxide 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Exceeds ACS Specifications
Marke: JT Baker 2192.2500PE
Menge | 2.5 L |
---|
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spurenverunreinigungen (in ppm):
- Silber (Ag) max. 0,01
- Aluminium (Al) max. 0,05
- Arsen (As) max. 0,05
- Barium (Ba) max. 0,02
- Beryllium (Be) max. 0,01
- Calcium (Ca) max. 0,5
- Cadmium (Cd) max. 0,02
- Kobalt (Co) max. 0,01
- Chrom (Cr) max. 0,1
- Kupfer (Cu) max. 0,01
- Eisen (Fe) max. 0,1
- Germanium (Ge) max. 0,05
- Kalium (K) max. 0,1
- Lithium (Li) max. 0,01
- Magnesium (Mg) max. 0,1
- Mangan (Mn) max. 0,01
- Molybdän (Mo) max. 0,02
- Natrium (Na) max. 0,5
- Nickel (Ni) max. 0,05
- Blei (Pb) max. 0,05
- Strontium (Sr) max. 0,01
- Titan (Ti) max. 0,1
- Thallium (Tl) max. 0,05
- Vanadium (V) max. 0,01
- Zink (Zn) max. 0,05
- Zirkonium (Zr) max. 0,1
Chemische Identifikatoren
7722-84-1 | |
34.01 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
OO |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
Peroxol |
Spezifikation
7722-84-1 | |
≤0°C | |
H2O2 | |
1.11 g/cm³ (20°C) | |
OO | |
34.01 | |
max. 0.002% |
∼107°C (1013 hPa) | |
30.0 to 32.0% | |
MFCD00011333 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
Peroxol | |
Kunststoffflasche | |
2.5 L |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.