Learn More
Hydrogen peroxide 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Exceeds ACS Specifications
48.00 € - 244.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7722-84-1 |
---|---|
Summenformel | H2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 34.01 |
MDL-Nummer | MFCD00011333 |
InChI-Schlüssel | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Peroxol |
SMILES | OO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15587984
|
JT Baker
2192.0250 |
250 mL |
48.00 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15597984
|
JT Baker
2192.2500PE |
2.5 L |
244.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Spurenverunreinigungen (in ppm):
- Silber (Ag) max. 0,01
- Aluminium (Al) max. 0,05
- Arsen (As) max. 0,05
- Barium (Ba) max. 0,02
- Beryllium (Be) max. 0,01
- Calcium (Ca) max. 0,5
- Cadmium (Cd) max. 0,02
- Kobalt (Co) max. 0,01
- Chrom (Cr) max. 0,1
- Kupfer (Cu) max. 0,01
- Eisen (Fe) max. 0,1
- Germanium (Ge) max. 0,05
- Kalium (K) max. 0,1
- Lithium (Li) max. 0,01
- Magnesium (Mg) max. 0,1
- Mangan (Mn) max. 0,01
- Molybdän (Mo) max. 0,02
- Natrium (Na) max. 0,5
- Nickel (Ni) max. 0,05
- Blei (Pb) max. 0,05
- Strontium (Sr) max. 0,01
- Titan (Ti) max. 0,1
- Thallium (Tl) max. 0,05
- Vanadium (V) max. 0,01
- Zink (Zn) max. 0,05
- Zirkonium (Zr) max. 0,1
Chemische Identifikatoren
7722-84-1 | |
34.01 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
OO |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
Peroxol |
Spezifikation
Max. 10 (APHA) | |
∼107°C (1013 hPa) | |
30.0 to 32.0% | |
MFCD00011333 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
Peroxol | |
Kunststoffflasche |
7722-84-1 | |
≤0°C | |
H2O2 | |
1.11 g/cm³ (20°C) | |
OO | |
34.01 | |
max. 0.002% |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperatur
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide