Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ THC SPE Cartridges and Well Plates
For high confidence screening for drugs of abuse, these SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution for extraction of THC class compounds.
Marke:  Thermo Scientific™ 60110-401C
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11302303
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ THC Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for dedicated extraction of THC and associated metabolites.
Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ THC
Ausstattung: 30mg / 1mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 mg/1 mL SPE Column 100 Pk
Analysis of Drugs of Abuse
HyperSep Servo+ THC
1 mL
30 mg
HyperSep
Säule für die Festphasenextraktion