Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ THC SPE Cartridges and Well Plates
For high confidence screening for drugs of abuse, these SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution for extraction of THC class compounds.
98.23 € - 332.92 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ THC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Beschreibung Typ Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Typ Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302303
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-401C
30 mg/1 mL SPE Column 100 Pk Säule für die Festphasenextraktion 30 mg 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11312303
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-401P
96-well plate 5 mg 1 Pk 96-Well-Platte 5 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11332303
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-402P
96-well plate 10 mg 1 Pk 96-Well-Platte 10 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11382303
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-405C
500 mg/3 mL SPE Column 50 Pk Säule für die Festphasenextraktion 500 mg 3 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11372303
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-406C
500 mg 6 mL SPE Column 30 Pk Säule für die Festphasenextraktion 500 mg 6 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11392303
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-407C
100 mg 6 mL SPE Column 30 Pk Säule für die Festphasenextraktion 100 mg 6 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11302313
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-408C
60 mg 6 mL SPE Column 30 Pk Säule für die Festphasenextraktion 60 mg 6 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11322313
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-410C
200 mg 6 mL SPE Column30 Pk Säule für die Festphasenextraktion 200 mg 6 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11332313
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60110-411C
1 g/25 mL SPE Column Säule für die Festphasenextraktion 1 g 25 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ THC Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for dedicated extraction of THC and associated metabolites.
Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ THC
Ausstattung: 96 Well Platte 30mg
Spezifikation
Spezifikation
Analysis of Drugs of Abuse
HyperSep
HyperSep Servo+ THC