Learn More
Indium Standard, 1000 μg/ml in 2 bis 5 % HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PLIN2-2X
Menge | 500 ml |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
In | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
In | |
MFCD00134048 | |
5359967 | |
Indium |
Spezifikation
Indiumstandard | |
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00134048 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
Indium | |
114.82 | |
500 ml | |
Plasma |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
In | |
AA, ICP | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
[In] | |
2 % HNO3 | |
5359967 | |
CHEBI:30430 | |
Matrix&tab;Konzentration&tab; &tab;1000 μG/ml&tab; 2 bis 5 % HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid