Learn More
Indium Standard, 1000 μg/ml in 2 bis 5 % HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
71.05 € - 148.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10496932
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
PLIN2-2Y
125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
71.05 €
125 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10090452
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
PLIN2-2X
500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
148.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
In1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5
114.82
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30430
[In]
In
MFCD00134048
5359967
Indium
Spezifikation
Indiumstandard
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
In
AA, ICP
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
[In]
2 % HNO3
5359967
Plasma
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
0.1, 2.0, 97.9
MFCD00134048
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
Indium
114.82
CHEBI:30430
Matrix&tab;Konzentration&tab;
&tab;1000 μG/ml&tab; 2 bis 5 % HNO3
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Produkt nur für den Laborgebrauch