Learn More
KIF17 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14615-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16843344
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transports vesicles containing N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor 2B along microtubules.
Spezifikation
Spezifikation
KIF17
Polyclonal
Unconjugated
KIF17
KIAA1405, KIF17, KIF17B, KIF3 related motor protein, KIF3X, kinesin family member 17, Kinesin like protein KIF17
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16559, 500571, 57576
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q99PW8, Q9P2E2
Kif17
KIF17 Fusion Protein Ag6217
20 μL
Primary
Non-human Primate, Rat, Mouse, Human