Learn More
KIF17 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen KIF17
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16843344
Unterlagen ansehen
Proteintech
14615-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16833344
Unterlagen ansehen
Proteintech
14615-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transports vesicles containing N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor 2B along microtubules.
Spezifikation
Spezifikation
KIF17
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Non-human Primate, Rat, Mouse, Human
Q99PW8, Q9P2E2
16559, 500571, 57576
KIF17 Fusion Protein Ag6217
Primary
-20°C
KIF17
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1405, KIF17, KIF17B, KIF3 related motor protein, KIF3X, kinesin family member 17, Kinesin like protein KIF17
Kif17
IgG
Antigen Affinity Chromatography