Learn More
Memmert™ Lichtmodul warmweiß 2.700 K
LED-Lichtleisten an den Seitenwänden
Marke:  Memmert™ HPP410ecoT9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17159844
  • 3925.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • 10 Streifen für Modell 110
  • 14 für Modell 260/410/750
  • Programmgesteuertes Dimmen von 0 bis 100 % (in 1 %-Schritten)
  • Rampenprogrammierung in Kombination mit Temperatur – nur mit TwinDISPLAY
  • Nicht in Kombination mit den Eingangsöffnungen F6, F7, D8
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
HPP410eco