Learn More
Memmert™ Lichtmodul warmweiß 2.700 K
LED-Lichtleisten an den Seitenwänden
2535.00 € - 3925.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17119804
|
Memmert™
HPP260ecoT9 |
HPP260eco |
3545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17119894
|
Memmert™
HPP750ecoT9 |
HPP750eco |
3925.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17144534
|
Memmert™
HPP110ECOT9 |
HPP110eco |
2535.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17159844
|
Memmert™
HPP410ecoT9 |
HPP410eco |
3925.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- 10 bei Modell 110
- 14 bei Modell 260/410/750
- Programmgesteuert dimmbar von 0 - 100 % (in 1 % -Schritten)
- Rampenprogrammierung in Verbindung mit Temperatur
- Nur mit TwinDISPLAY, nicht in Kombination mit F6, F7, D8
Spezifikation
Weiß |