Learn More
Hirschmann™ Lange konische Zentrifugenröhrchen
Hervorragend geeignet für die Analyse und die Trennung verschiedener Materialien. Die Hirschmann Instruments™ langen konischen Zentrifugenröhrchen sind für hohe Drehzahlen ausgelegt.
Marke:  Hirschmann™ 6000101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13158019
  • 120.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Lange, konische Form
  • Erhältlich mit weißer oder ohne Messskala
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
115 ± 5 mm
Nein
100
17 mm
Zentrifugenröhrchen