Learn More
Hirschmann™ Lange konische Zentrifugenröhrchen
Hervorragend geeignet für die Analyse und die Trennung verschiedener Materialien. Die Hirschmann Instruments™ langen konischen Zentrifugenröhrchen sind für hohe Drehzahlen ausgelegt.
120.00 € - 328.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
---|---|
Anzahl pro Packung | 100 |
Länge (metrisch) | 115 ± 5 mm |
Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11888891
|
Hirschmann™
6010101 |
0 bis 10 ml |
328.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13158019
|
Hirschmann™
6000101 |
120.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Lange, konische Form
- Erhältlich mit weißer oder ohne Messskala
Spezifikation
15 ml | |
100 | |
115 ± 5 mm | |
Zentrifugenröhrchen |