Learn More
Methyl α-D-Mannopyranosid, ≥99 %, Fisher BioReagents
44.80 € - 923.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 617-04-9 |
---|---|
Summenformel | C7H14O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 194.18 |
MDL-Nummer | MFCD00063262 |
InChI-Schlüssel | HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside |
PubChem CID | 101798 |
ChEBI | CHEBI:43943 |
SMILES | COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10596184
|
Fisher BioReagents
BP2530-10 |
10 g | Bernsteinfarbiges Glas |
44.80 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10286094
|
Fisher BioReagents
BP2530-25 |
25 g | Amber Glass | N/A | |||||
11403084
|
Fisher BioReagents
BP2530-100 |
100 g | Bernsteinfarbiges Glas |
233.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11413084
|
Fisher BioReagents
BP2530-500 |
500 g | Bernsteinfarbiges Glas |
923.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Methyl α-D-mannopyranosid, ≥ 99 %
Methylα-D-Mannopyranosid wird in biochemischen Forschungsanwendungen eingesetzt.Chemische Identifikatoren
617-04-9 | |
194.18 | |
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N | |
101798 | |
COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O |
C7H14O6 | |
MFCD00063262 | |
methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside | |
CHEBI:43943 |
Spezifikation
Methyl α-D-Mannopyranoside | |
193°C to 196°C | |
< 0.5% | |
C7H14O6 | |
76 to 85° (+ or -) | |
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N | |
2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol | |
101798 | |
194.2 | |
Pulver/Feststoff |
617-04-9 | |
Weiß | |
≥99% | |
MFCD00063262 | |
methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside | |
COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O | |
194.18 | |
CHEBI:43943 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
Produktidentifikator
- a-Methyl-D-mannopyranoside