Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Affinity Gloves
MICRO-TOUCH Affinity Gloves are neoprene, powder-free examination gloves with excellent elasticity and barrier protection.
Marke:  Ansell 553355
24.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16336901
  • 37.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Robust Neoprene formulation provides comfort and excellent tear and puncture resistance
  • Textured fingers for secure grip
  • Protects from Type I latex allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D6977, CA Prop 65, CE Number, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA
No
1.5
Single-use
6.3 mil
Yes
5.1 mil
Powder Free
X-Large, 9.5/10
0.13 mm
240 mm
Yes, in accordance with ASTM D6978 and US FDA cleared
Healthcare
Green
Fingertip Textured
0.16 mm
Polychloroprene
0.13 mm
Exam Gloves
5.1 mil
9.5 in.