Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Affinity Gloves
MICRO-TOUCH Affinity Gloves are neoprene, powder-free examination gloves with excellent elasticity and barrier protection.
42.00CHF - 44.00CHF
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Jetable | Single-use |
Latex Free | Oui |
Matériau | Polychloroprène |
Poudré | Sans poudre |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16306901
|
Ansell
553352 |
S, 6.5/7 |
44.00CHF
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16316901
|
Ansell
553353 |
M, 7.5/8 |
42.00CHF
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16326901
|
Ansell
553354 |
L, 8.5/9 |
44.00CHF
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16336901
|
Ansell
553355 |
XL, 9.5/10 |
42.00CHF
100 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Robust Neoprene formulation provides comfort and excellent tear and puncture resistance
- Textured fingers for secure grip
- Protects from Type I latex allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Vert | |
Oui | |
Sans poudre |
Single-use | |
Polychloroprène | |
Gants chirurgicaux |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.