Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Thin, nitrile gloves providing comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research in the healthcare setting.
Marke: Ansell 6034510
10.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ASTM D6319, ASTM D6978 certified
- Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
- Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
- Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
- Thin and light weight to ensure high tactility while working
- For use in chemotherapy and medical applications
Spezifikation
ASTM D6978, ASTM D6319, Kategorie III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US für Lebensmittelkontakt zugelassen, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 | |
Ja | |
1.5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
5,5 mil | |
Ja | |
3,1 mil | |
Puderfrei | |
5.5/6 | |
3,1 mil | |
Ja | |
9,5 in. |
EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Gesundheitswesen | |
Rosa | |
Fingerspitze texturiert | |
0.12 mm | |
Nitril | |
0.08 mm | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
Unsteril | |
0.08 mm | |
MICRO-TOUCH-313016 | |
24 cm |