Learn More
Grant Instruments™ Microtube Insert
Grant Instruments Microtube insert used with MPS-1 High-speed shaker/vortex mixer.
Marke:  Grant Instruments™ P-02-96
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15359625
  • 59.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylenschaum EVA PE140
  • Farbe: Blau
  • Zur Verwendung mit MPS-1 Hochgeschwindigkeitsschüttlern/Vortexmischer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    96 x 0,2 ml-Röhrchen oder 12 x 0,2 ml-Streifen oder 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand/ohne Rand
    Polyethylenschaum EVA PE140-Sockel
    MPS-1 Hochgeschwindigkeitsschüttler/Vortexmischer
    0,2 ml