Learn More
Grant Instruments™ Microtube Insert
Grant Instruments Microtube insert used with MPS-1 High-speed shaker/vortex mixer.
59.00 € - 60.50 €
Spezifikation
Material Polyethylenschaum EVA PE140-Sockel
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MPS-1 Hochgeschwindigkeitsschüttler/Vortexmischer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15349625
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
P-02-05
24 x 0,5 ml PLUS 48 x 0,2 ml-Röhrchen oder 8 x 0,2 ml-Streifen
60.50 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15359625
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
P-02-96
96 x 0,2 ml-Röhrchen oder 12 x 0,2 ml-Streifen oder 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand/ohne Rand
59.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15369625
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
P-05-32
32 x 0,5-ml-Röhrchen
60.50 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15379625
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
P-2-24
24 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
59.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from Polyethylene Foam EVA PE140
  • Color: Blue
  • For use with MPS-1 High-speed shaker/vortex mixer
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Polyethylenschaum EVA PE140-Sockel
    Blau
    MPS-1 Hochgeschwindigkeitsschüttler/Vortexmischer