Learn More
Molekularsiebe, 4A, Pulver, aktiviert, bis 325 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Pulver, aktiviert, -325 Mesh Partikelgröße
Marke: Honeywell-Fluka 688363-2.5KG
Menge | 2.5 kg |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 |
Spezifikation
Molekularsiebe, 4 A | |
2 g/cm3 | |
2.5 kg | |
Pulver, aktiviert | |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-Acetamido-3-(3-Fluorophenyl)Propanoyl]Amino]-5-Methoxy-4-Methoxycarbonyl-3-Methyl-5-Oxopentansäure | |
73906282 |
Gelbbraun | |
Poly-Flasche | |
70955-01-0 | |
400 °C | |
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH für alle Transportarten | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |