Learn More
Molekularsiebe, 4A, Pulver, aktiviert, bis 325 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Pulver, aktiviert, -325 Mesh Partikelgröße
51.46 € - 339.96 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 70955-01-0 |
---|---|
Summenformel | C20H25FN2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 440.42 |
MDL-Nummer | MFCD00131613 |
InChI-Schlüssel | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
PubChem CID | 73906282 |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15646710
|
Honeywell-Fluka
688363-25G |
25 g | |||||||
15656710
|
Honeywell-Fluka
688363-500G |
500 g | |||||||
15626710
|
Honeywell-Fluka
688363-1KG |
1 kg | |||||||
15636710
|
Honeywell-Fluka
688363-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 |
Spezifikation
Molekularsiebe, 4 A | |
2 g/cm3 | |
70955-01-0 | |
400 °C | |
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH für alle Transportarten | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |
Gelbbraun | |
Poly-Flasche | |
Pulver, aktiviert | |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure | |
73906282 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P305 + P351 + P338