Learn More
MOPSO, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Biologische Puffer, pH-Bereich6.2 bis 7.6
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044135.30
288.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 250 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11309628
  • 291.00 € / 250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is an important raw material used intermediate used in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals. Also used as biological buffers, pH range 6.2-7.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
68399-77-9
225.259
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
109333
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
C7H15NO5S
MFCD00009629
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
2-Hhydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsäure
Spezifikation
MOPSO
276°C to 279°C
250 g
MFCD00009629
Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C.
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
225.259
225.27
68399-77-9
Pulver
C7H15NO5S
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
2-Hhydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsäure
109333
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation