Learn More
MOPSO, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Biologische Puffer, pH-Bereich6.2 bis 7.6
21.40 € - 826.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 68399-77-9 |
---|---|
Summenformel | C7H15NO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 225.259 |
MDL-Nummer | MFCD00009629 |
InChI-Schlüssel | NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy |
PubChem CID | 109333 |
IUPAC-Name | 2-Hhydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsäure |
SMILES | C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11329628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.09 |
10 g | N/A | ||||||
11319628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.18 |
50 g |
73.40 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11309628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.30 |
250 g |
291.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11339628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044135.A1 |
1 kg |
826.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is an important raw material used intermediate used in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals. Also used as biological buffers, pH range 6.2-7.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
68399-77-9 | |
225.259 | |
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N | |
109333 | |
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O |
C7H15NO5S | |
MFCD00009629 | |
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy | |
2-Hhydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsäure |
Spezifikation
MOPSO | |
276°C to 279°C | |
C7H15NO5S | |
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy | |
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hhydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsäure | |
109333 | |
98% |
68399-77-9 | |
Pulver | |
MFCD00009629 | |
Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C. | |
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O | |
225.259 | |
225.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 269-989-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen