Learn More
MORC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24994-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16853515
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that localizes to the nuclear matrix. The protein also has RNA binding activity, and has a predicted coiled coil domain.
Spezifikation
Spezifikation
MORC3
Polyclonal
Unconjugated
MORC3
KIAA0136, MORC3, NXP2, ZCW5, ZCWCC3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23515
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14149
MORC3
MORC3 Fusion Protein Ag21825
150 μL