Learn More
MORC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MORC3
Konzentration 0.43 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16863515
Unterlagen ansehen
Proteintech
24994-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16853515
Unterlagen ansehen
Proteintech
24994-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that localizes to the nuclear matrix. The protein also has RNA binding activity, and has a predicted coiled coil domain.
Spezifikation
Spezifikation
MORC3
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q14149
23515
MORC3 Fusion Protein Ag21825
Primary
-20°C
MORC3
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA0136, MORC3, NXP2, ZCW5, ZCWCC3
MORC3
IgG
Antigen Affinity Chromatography