Learn More
MP Biomedicals™ Kasein
Geringes Spurenelement
Marke:  MP Biomedicals™ 0296012825
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11492831
  • 733.00 € / 25 Pfund
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ausgefällt mittels Salzsäure statt Milchsäure aus Kuhmilch, um die meisten normalerweise in Casein vorhandenen Spurenmetalle zu entfernen. Wird in Tierfutter verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
11,33 kg
15 °C bis 30 °C
Protein 95 %, Feuchtigkeit 5 %, Fett 1.5 %, Laktose 0.2 %, Asche 2.1 %, pH 4.6 bis 5.1 (10 % Lösung), freie Säuren 0.2 %
Wird in verschiedenen Tierdiäten verwendet und blockiert das Agen in der Immunchemie
Ratte
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers