Learn More
MP Biomedicals™ Kasein
Geringes Spurenelement
733.00 €
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Protein 95 %, Feuchtigkeit 5 %, Fett 1.5 %, Laktose 0.2 %, Asche 2.1 %, pH 4.6 bis 5.1 (10 % Lösung), freie Säuren 0.2 %
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in verschiedenen Tierdiäten verwendet und blockiert das Agen in der Immunchemie
Spezies Ratte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11492831
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0296012825
11,33 kg
733.00 €
25 Pfund
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ausgefällt mittels Salzsäure statt Milchsäure aus Kuhmilch, um die meisten normalerweise in Casein vorhandenen Spurenmetalle zu entfernen.
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
Ratte
Protein 95 %, Feuchtigkeit 5 %, Fett 1.5 %, Laktose 0.2 %, Asche 2.1 %, pH 4.6 bis 5.1 (10 % Lösung), freie Säuren 0.2 %
Wird in verschiedenen Tierdiäten verwendet und blockiert das Agen in der Immunchemie
15 °C bis 30 °C