Learn More
N-Carbobenzyloxycin, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
36.70 € - 382.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1138-80-3 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00002691 |
InChI-Schlüssel | CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine |
PubChem CID | 14349 |
ChEBI | CHEBI:16532 |
IUPAC-Name | 2-(Phenylmethoxycarbonylamino)essigsäure |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10264180
|
Thermo Scientific Acros
108350250 |
25 g | Kunststoffflasche |
36.70 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10476710
|
Thermo Scientific Acros
108351000 |
100 g | Kunststoffflasche |
98.80 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10328853
|
Thermo Scientific Acros
108355000 |
500 g | Kunststoffflasche |
382.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1138-80-3 | |
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N | |
14349 | |
2-(Phenylmethoxycarbonylamino)essigsäure |
MFCD00002691 | |
n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine | |
CHEBI:16532 | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O |
Spezifikation
N-Carbobenzyloxyglycine | |
98.5% | |
98.0 | |
Weiß | |
98.5% | |
C6H5CH2O2CNHCH2CO2H | |
n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O | |
209.201 | |
CHEBI:16532 | |
98.5% |
117.0°C to 121.0°C | |
1138-80-3 | |
100.0 | |
Echt | |
C10H11NO4 | |
MFCD00002691 | |
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Phenylmethoxycarbonylamino)essigsäure | |
14349 | |
209.2 | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 214-516-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MB9129000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Carbobenzyloxyglycine