Learn More
N-Phenyldiethanolamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 120-07-0 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
19.70 € - 86.13 €
Chemische Identifikatoren
CAS 120-07-0
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.24
MDL-Nummer MFCD00002845
InChI-Schlüssel OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC-Name 2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilin]ethanol
SMILES OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11398825
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13931.22
100 g
19.70 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11308835
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13931.36
500 g
30.85 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11318835
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13931.0E
2500 g
86.13 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
N-Phenyldiethanolamine is used as phenylephrine intermediates, used as dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenyldiethanolamin wird als Phenylephrin-Zwischenprodukte, als Farbstoffzwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser3 g/l bei20 ˚C.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
120-07-0
181.24
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
8416
OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
C10H15NO2
MFCD00002845
n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilin]ethanol
Spezifikation
N-Phenyldiethanolamine
55°C to 59°C
8.2
178°C (352°F)
C10H15NO2
MFCD00002845
Air sensitive; Hygroscopic
Soluble in water 3g/L @ 20?C.
OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
181.24
181.23
120-07-0
1.1
270°C
Amine-like
C6H5N(CH2CH2OH)2
2096832
n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilin]ethanol
8416
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318-H373-H302
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P307+P311-P310-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H318-H370
missing translation for 'einecsNumber' : 204-368-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KM2100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern