Learn More
Thermo Scientific™ National Target LoVial™ Fläschchen mit Bördelverschluss —weite Öffnung 2 ml, 12 x 32 mm
Thermo Scientific™ National Target LoVial Fläschchen mit Bördelverschluss lassen sich dank der weiten Öffnung leichter befüllen.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-S9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target LoVial Fläschchen mit Bördelverschluss verfügen über eine breite Öffnung zur einfachen Befüllung.
- Passend für die meisten Autosampler, die das 12 × 32 mm-Fläschchenformat fassen können
- Durchsichtiges Borosilikatglas Typ 1, Klasse A oder 51A-Braunglas
- Einheitlich flacher Boden für Sicherheit bei Einlagen
- I-D™ Fläschchen mit Beschriftungsaufkleber mit Graduierungen
- Target Colorband™ Fläschchen mit Crimpverschluss und farbkodierten Graduierungen und Aufkleber
- Fläschchen mit einer 11 mm-Crimpoberfläche benötigen Versiegelungsverschlüsse aus Aluminium
- Crimp-/Schnappverschlussfläschchen können entweder mit 11 mm-Versiegelungen aus Aluminium oder Snap-It™ Schnappverschlüssen verwendet werden
Spezifikation
1.5 ml-MicroVials mit hoher Rückgewinnung, NSC, silanisiert | |
2 ml | |
1.5 ml |