Learn More
Thermo Scientific™ National Target LoVial™ Fläschchen mit Bördelverschluss —weite Öffnung 2 ml, 12 x 32 mm
Thermo Scientific™ National Target LoVial Fläschchen mit Bördelverschluss lassen sich dank der weiten Öffnung leichter befüllen.
36.85 € - 187.00 €
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Volumen (metrisch) Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Volumen (metrisch) Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12463718
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-1240
2.5 ml 2.3 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12490058
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-K1W
Kimshield I-D-Fläschchen, deaktiviert, klares Glas 2 ml 1.8 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12400068
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-K2W
Kimshield I-D-Fläschchen, deaktiviert, bersteinfarbenes Glas 2 ml 1.8 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12420078
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-S9
2 ml 1.5 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target LoVial Fläschchen mit Bördelverschluss verfügen über eine breite Öffnung zur einfachen Befüllung.
  • Passend für die meisten Autosampler, die das 12 × 32 mm-Fläschchenformat fassen können
  • Durchsichtiges Borosilikatglas Typ 1, Klasse A oder 51A-Braunglas
  • Einheitlich flacher Boden für Sicherheit bei Einlagen
  • I-D™ Fläschchen mit Beschriftungsaufkleber mit Graduierungen
  • Target Colorband™ Fläschchen mit Crimpverschluss und farbkodierten Graduierungen und Aufkleber
  • Fläschchen mit einer 11 mm-Crimpoberfläche benötigen Versiegelungsverschlüsse aus Aluminium
  • Crimp-/Schnappverschlussfläschchen können entweder mit 11 mm-Versiegelungen aus Aluminium oder Snap-It™ Schnappverschlüssen verwendet werden