Learn More
Thermo Scientific™ National Target LoVial™ Fläschchen mit Bördelverschluss —weite Öffnung 2 ml, 12 x 32 mm
Thermo Scientific™ National Target LoVial Fläschchen mit Bördelverschluss lassen sich dank der weiten Öffnung leichter befüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ C4011-1240
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12463718
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target LoVial Fläschchen mit Bördelverschluss verfügen über eine breite Öffnung zur einfachen Befüllung.
  • Passend für die meisten Autosampler, die das 12 × 32 mm-Fläschchenformat fassen können
  • Durchsichtiges Borosilikatglas Typ 1, Klasse A oder 51A-Braunglas
  • Einheitlich flacher Boden für Sicherheit bei Einlagen
  • I-D™ Fläschchen mit Beschriftungsaufkleber mit Graduierungen
  • Target Colorband™ Fläschchen mit Crimpverschluss und farbkodierten Graduierungen und Aufkleber
  • Fläschchen mit einer 11 mm-Crimpoberfläche benötigen Versiegelungsverschlüsse aus Aluminium
  • Crimp-/Schnappverschlussfläschchen können entweder mit 11 mm-Versiegelungen aus Aluminium oder Snap-It™ Schnappverschlüssen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.5 ml-Klarglasfläschchen mit Bördelrand - 40 mm Fläschchenhöhe
2.5 ml
2.3 ml