missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 10448-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
May play a role in the regulation of the cell cycle and the increased nucleolar activity that is associated with the cell proliferation. May act as ribosomal RNA methyltransferase.Spezifikation
NOP2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
NOP2 | |
NOL1, NOP120, NOP2, NSUN1, Nucleolar protein 1, Nucleolar protein 2 homolog, p120 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
110109, 314969, 4839 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P46087, Q922K7 | |
Nop2 | |
NOP2 Fusion Protein Ag0498 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur