Learn More
NOP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | NOP2 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16846843
|
Proteintech
10448-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16836843
|
Proteintech
10448-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
May play a role in the regulation of the cell cycle and the increased nucleolar activity that is associated with the cell proliferation. May act as ribosomal RNA methyltransferase.Spezifikation
NOP2 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P46087, Q922K7 | |
110109, 314969, 4839 | |
NOP2 Fusion Protein Ag0498 | |
Primary | |
-20°C | |
NOP2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
NOL1, NOP120, NOP2, NSUN1, Nucleolar protein 1, Nucleolar protein 2 homolog, p120 | |
Nop2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |