Learn More
NR4A3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55405-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16866865
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The NR4A3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human NR4A3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The NR4A3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NR4A3
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
8013
IgG
Western Blot, ELISA
260 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse