Learn More
NR4A3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | NR4A3 |
---|---|
Konzentration | 260 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, ELISA |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16876865
|
Proteintech
55405-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16866865
|
Proteintech
55405-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The NR4A3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human NR4A3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The NR4A3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
NR4A3 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
260 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
8013 | |
Primary |