Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-well kit for PCR clean up
NucleoSpin™ 96 Gel and PCR Clean-Up Kit provides time saving medium to high throughput PCR clean up.
Marke: Macherey-Nagel™ 740658.2
Beschreibung
Das NucleoSpin™ 96 PCR-Aufreinigungskit ermöglicht die direkte Aufreinigung von PCR-Reaktionsgemischen. Innerhalb des Verfahrens ermöglicht die Zugabe von chaotropem Salz (Puffer-NT) eine reversible Adsorption der PCR-Produkte durch die Kieselgelmembran der NucleoSpin™ 96 PCR-Aufreinigungsbindungsplatten. Die hohe Reinheit der PCR-Produkte wird durch die vollständige Entfernung von Primern, Primer-Dimern, Salzen, Nukleotiden und Proteinen (z. B. Polymerasen, BSA) in den nachfolgenden Waschschritten mit Puffer-NT3 erreicht. Die hochreinen PCR-Produkte werden schließlich mit Elutionspuffer-NE (5 mM Tris/HCl, pH 8,5) oder Wasser (pH 8,5) eluiert und können direkt in weiteren Anwendungen eingesetzt werden.
- Silika-Membran-Technologie
- Verarbeitung: manuell/automatisiert, Vakuum/Zentrifugation
- Probenmaterial: < 100 μl PCR-Reaktionsgemisch
- Elutionsvolumen: 75 bis 150 μl
- Bindungsvermögen: 15μ g
- Vorbereitungszeit: 45 Min/Platte
- Fragmentgröße: 65 bp bis 10 kb
Spezifikation
18°bis 25 °C | |
PCR-Aufbereitung | |
< 100 μl |
96-Well-Platte | |
192 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate