Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-well kit for PCR clean up
NucleoSpin™ 96 Gel and PCR Clean-Up Kit provides time saving medium to high throughput PCR clean up.
239.00 € - 3040.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 18°bis 25 °C |
---|---|
Format | 96-Well-Platte |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Aufbereitung |
Probenvolumen | < 100 μl |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12718512
|
Macherey-Nagel™
740658.1 |
96 Aufreinigungen |
239.00 €
96 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12765204
|
Macherey-Nagel™
740658.2 |
192 Aufreinigungen |
469.00 €
192 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12755214
|
Macherey-Nagel™
740658.4 |
384 Aufreinigungen |
887.00 €
384 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12745214
|
Macherey-Nagel™
740658.24 |
2304 Aufreinigungen |
3040.00 €
2304 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up kit allows direct clean-up of PCR reaction mixtures. Within the procedure the addition of chaotropic salt (Buffer NT) allows a reversible adsorption of the PCR products to the silica membrane of the NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Binding Plates. High purity of the PCR-products is achieved by complete removal of primers, primer-dimers, salts, nucleotides, and proteins (e.g., polymerases, BSA) in subsequent washing steps using Buffer NT3. Highly pure PCR products are finally eluted with Elution Buffer NE (5 mM Tris/HCl, pH 8.5) or water (pH 8.5), and can be used directly for further applications.
- Silica membrane technology
- Processing: manual/automated, vacuum/centrifugation
- Sample material: < 10 0μL PCR reaction mixture
- Elution volume: 75 to 150 μL
- Binding capacity: 15 μg
- Preparation time: 45 min./plate
- Fragment size: 65 bp to 10 kb
Spezifikation
18°bis 25 °C | |
96-Well-Platte | |
PCR-Aufbereitung | |
< 100 μl |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate