Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1-TG GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726132.10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
370 °C | |
Je 1 |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 1-TG | |
Triglyceridanalyse | |
10 m |