Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1-TG GC-Kapillarsäule
280.00 € - 646.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase Optima™ 1-TG
USP-Typ G1, G2, G38
Typ GC Kapillarsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Triglyceridanalyse
Temperaturbereich 370 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10449551
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726133.10
10 m 0,25 mm
280.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10449361
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726132.25
25 m 0,32 mm
646.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10266561
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726132.10
10 m 0,32 mm
297.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10479741
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726133.25
25 m 0,25 mm
605.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Spezifikation
Optima™ 1-TG
GC Kapillarsäule
370 °C
G1, G2, G38
Triglyceridanalyse