Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1-TG GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726133.10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10449551
  • 280.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
G1, G2, G38
370 °C
Je 1
GC Kapillarsäule
Optima™ 1-TG
Triglyceridanalyse
10 m