Learn More
P-Chloranil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
35.80 € - 260.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 118-75-2 |
---|---|
Summenformel | C6Cl4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 245.86 |
MDL-Nummer | MFCD00001594 |
InChI-Schlüssel | UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone |
PubChem CID | 8371 |
ChEBI | CHEBI:36703 |
IUPAC-Name | 2,3,5,6-Tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11425593
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13495.14 |
25 g |
35.80 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11435593
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13495.22 |
100 g |
77.20 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11445593
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13495.36 |
500 g |
260.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
p-Chloranil is used as a dye intermediate, oxidizing agent, vulcanizing agent and dehydrogenation reagent. It is also used to make chloranil electrodes for pH measurements. Further, it serves as a hydrogen acceptor and used for the aromatization reactions such as conversion of cyclohexadienes to the benzene derivatives. It is used to test the secondary amine. In addition to this, it is employed as a precursor to prepare diaziquone, which is used as a cancer chemotherapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenP-Chloranil wird als Farbstoffzwischenprodukt, Oxidationsmittel, Vulkanisationsmittel und Dehydrierungsreagenz verwendet. Wird auch zur Herstellung von Chloranil-Elektroden für pH-Messungen verwendet. Dient außerdem als Wasserstoffakzeptor und wird für die Aromatisierungsreaktionen wie die Umwandlung von Cyclohexadienen in die Benzolderivate verwendet. Wird zum Testen des Sekundäramins verwendet. Wird darüber hinaus als Vorläufer bei der Herstellung von Diaziquon eingesetzt, das als Chemotherapeutikum in der Krebsbehandlung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ether und Aceton. Schwer löslich in Chloroform, Dimethylformamid, lösendem Naphtha, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Kohlenstofftetrachlorid. Unlöslich in Wasser, kaltem Petrolether, Methanol, Dibutylphthalat und kaltem Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
118-75-2 | |
245.86 | |
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N | |
8371 | |
2,3,5,6-Tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
C6Cl4O2 | |
MFCD00001594 | |
chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone | |
CHEBI:36703 | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O |
Spezifikation
p-Chloranil | |
∼290°C (sublimation) | |
C6Cl4O2 | |
UN3077 | |
14,2078 | |
Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol. | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O | |
245.86 | |
CHEBI:36703 | |
97% |
118-75-2 | |
1.97 | |
MFCD00001594 | |
393006 | |
chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone | |
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,5,6-Tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion | |
8371 | |
245.88 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H331
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-274-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DK6825000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- p-Chloranil
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,3,5,6-Tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione