Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-54-HKW GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 723945.50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10596331
  • 1090.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
Gehäuse G36
300°bis 320 °C
50 m
Je 1
GC Kapillarsäule
Permabond™ SE-54-HKW
Flüchtige Halogenkohlenwasserstoffe
1,8 μm
Permabond™ SE-54-HKW