Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-54-HKW GC-Kapillarsäule
646.00 € - 1090.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
Stationäre Phase | Permabond™ SE-54-HKW |
USP-Typ | Gehäuse G36 |
Typ | GC Kapillarsäule |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10174601
|
Macherey-Nagel™
723945.25 |
25 m |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10596331
|
Macherey-Nagel™
723945.50 |
50 m |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
0,5 mm | |
Permabond™ SE-54-HKW | |
GC Kapillarsäule | |
300°bis 320 °C | |
Permabond™ SE-54-HKW |
0,32 mm | |
Gehäuse G36 | |
Flüchtige Halogenkohlenwasserstoffe | |
1,8 μm | |
Je 1 |