Learn More
pH-Pufferlösung, pH 5
BIOPHARMA
Marke:  Reagecon BPH39
Menge 10 l
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12819826
  • 203.00 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Quecksilberfreie Puffer bei 25 °C (pH-Wert 4 und pH-Wert 10 sind farbig) mit längerer Haltbarkeit. Wird mit detailliertem Analysezertifikat geliefert, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt
Spezifikation
Spezifikation
Nicht ausgewiesen
5
10 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation