Learn More
Soluzione tampone pH 5
BIOPHARMA
47.30CHF - 260.00CHF
Specifica
Colore Trasparente
pH 5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12850317
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Reagecon
105025MF
1 l
47.30CHF
1L
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
12819826
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Reagecon
BPH39
10 L
260.00CHF
10L
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Mercury free buffers at 25°C (pH4 and pH10 are colored) with extended shelf life. Supplied with a detailed certificate of analysis, which outlines traceability to NIST. Temperature dependence data is printed on label as are lot numbers and expiry dates.
Specifica
Specifica
Trasparente
5
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato