Learn More
Brady™ Polyesterband für niedrige Temperaturen
GlobalMark Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht einsetzen. Für Schneideplotter nicht zu empfehlen.
Marke:  Brady™ 076694
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11579263
  • 775.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Endlosbänder für Drucker
  • GlobalMark Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht einsetzen
  • Für Schneideplotter nicht zu empfehlen
  • GlobalMark Etiketten für niedrige Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
GlobalMark Klebeband für kalte Temperaturen
Gelb
Rolle
Thermotransfer
General Identification, Laboratory labelling, Safety Identification, Temperature indicating labelling
20 Gardner-Einheiten
1 Jahr
250/Packung
-40 bis +212 °F
0,003 in.
30.48 m x 101.6 mm
30 m
100 mm
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Polyester
Tape für niedrigen Temperaturbereich
GlobalMark Drucker
1
-40 °C
Je 1
-40 °C bis 100 °C
0,019 mm
100 ft.
4 in.
076694