Learn More
Brady™ Polyesterband für niedrige Temperaturen
GlobalMark Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht einsetzen. Für Schneideplotter nicht zu empfehlen.
342.00 € - 775.00 €
Spezifikation
Beschreibung GlobalMark Klebeband für kalte Temperaturen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11549263
Unterlagen ansehen
Brady™
076691
30.48 m x 107.95 mm Weiß
775.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11579263
Unterlagen ansehen
Brady™
076694
30.48 m x 101.6 mm Gelb
775.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11599263
Unterlagen ansehen
Brady™
076696
30.48 m x 28.58 mm Gelb
342.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Endlosbänder für Drucker
  • GlobalMark Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht einsetzen
  • Für Schneideplotter nicht zu empfehlen
  • GlobalMark Etiketten für niedrige Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
GlobalMark Klebeband für kalte Temperaturen
Glanz
Polyester
Tape für niedrigen Temperaturbereich
GlobalMark Drucker
1
-40 °C
Je 1
-40 °C bis 100 °C
0,019 mm
30 m
Dauerhaftes Acryl
Rolle
Thermotransfer
General Identification, Laboratory labelling, Safety Identification, Temperature indicating labelling
20 Gardner-Einheiten
1 Jahr
500/Packung
-40 bis +212 °F
0,003 in.
100 ft.