Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten, matt, Acryl-Permanentkleber
Low-Profile-Etikett zur Verwendung auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen für Raumtemperatur.
Marke:  Brady™ 710781
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12674883
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
  • Extra dünn
  • Hält in flüssigem Stickstoff, Autoklaven und Heißwasserbädern
  • Permanenter Acrylklebstoff
Spezifikation
Spezifikation
Etiketten für BMP71 FreezerBondz Etikettendrucker
Weiß
Polyester
Druckeretikett
BMP™71
300/Packung
Rechteck
0,020 mm
25,40 x 48,26 mm
25,40 mm
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Thermotransfer
Labor-Kennzeichnung
1
300/Packung
25.4 H x 48.26 B (mm)
28.58 mm
48,26 mm